N-[(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)carbamothioyl]benzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR5954-1G
OR5954-5G
APOSOR5954-1GEA
7280
CZK
APOSOR5954-1G
APOSOR5954-5G
N-[(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)carbamothioyl]benzamide 97%
N-[(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)carbamothioyl]benzamide
Vzorec:
C₁₂H₁₁N₃O₂S Bod tání: 144…146 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00126665 CAS číslo: 85156-33-8 |