Tisk…
Ethyl 4-(methylsulphanyl)phenylacetate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl [4-(methylsulphanyl)phenyl]acetate, 4-(Methylthio)phenylacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-[4-(methylsulphanyl)phenyl]ethanoate
OR59459-1G OR59459-5G
APOSOR59459-1GEA 1660 CZK
APOSOR59459-1G APOSOR59459-5G
Ethyl 4-(methylsulphanyl)phenylacetate 99%
Ethyl 4-(methylsulphanyl)phenylacetate
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂S
MW: 210.293 g/mol
Bod tání: 55…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09751249
CAS číslo: 14062-27-2