5-Carboxy-2-chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR59414-1G
OR59414-250MG
APOSOR59414-1GEA
12440
CZK
APOSOR59414-1G
APOSOR59414-250MG
5-Carboxy-2-chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
5-Carboxy-2-chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
Vzorec:
C₈H₈BClO₅ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09878319 CAS číslo: 957066-09-0 |