Tisk…
3-Bromo-5-[(4-methoxybenzyl)oxy]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR59410-1G OR59410-5G
APOSOR59410-1GEA 3740 CZK
APOSOR59410-1G APOSOR59410-5G
3-Bromo-5-[(4-methoxybenzyl)oxy]pyridine
3-Bromo-5-[(4-methoxybenzyl)oxy]pyridine
Vzorec: C₁₃H₁₂BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878436
CAS číslo: 552331-73-4