Tisk…
3-[(2-Hydroxyethyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-{[(2-Hydroxyethyl)amino]carbonyl}benzeneboronic acid, 3-Borono-N-(2-hydroxyethyl)benzamide
OR59387-1G OR59387-250MG OR59387-5G
APOSOR59387-1GEA 6620 CZK
APOSOR59387-1G APOSOR59387-250MG APOSOR59387-5G
3-[(2-Hydroxyethyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
3-[(2-Hydroxyethyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Vzorec: C₉H₁₂BNO₄
MW: 209,007 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09878355
CAS číslo: 955422-14-7