Tisk…
Methyl 6-(pyrrolidin-1-yl)nicotinate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59370-1G OR59370-250MG OR59370-5G
APOSOR59370-1GEA 1870 CZK
APOSOR59370-1G APOSOR59370-250MG APOSOR59370-5G
Methyl 6-(pyrrolidin-1-yl)nicotinate 97%
Methyl 6-(pyrrolidin-1-yl)nicotinate
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂O₂
Bod tání: 119…121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664433
CAS číslo: 210963-94-3