Tisk…
Ethyl 1-(ethoxymethyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR59365-1G OR59365-250MG
APOSOR59365-1GEA 12240 CZK
APOSOR59365-1G APOSOR59365-250MG
Ethyl 1-(ethoxymethyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
Ethyl 1-(ethoxymethyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₄N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878405
CAS číslo: 957062-83-8