2-Chloro-4-(4-methoxyphenyl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR59362-1G
OR59362-500MG
APOSOR59362-1GEA
9290
CZK
APOSOR59362-1G
APOSOR59362-500MG
2-Chloro-4-(4-methoxyphenyl)pyrimidine
2-Chloro-4-(4-methoxyphenyl)pyrimidine
Vzorec:
C₁₁H₉ClN₂O MW: 220,655 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09861469 CAS číslo: 75634-04-7 |