2-Bromo-6-chloro-3-methoxybenzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR59359-1G
OR59359-5G
APOSOR59359-1GEA
1780
CZK
APOSOR59359-1G
APOSOR59359-5G
2-Bromo-6-chloro-3-methoxybenzeneboronic acid
2-Bromo-6-chloro-3-methoxybenzeneboronic acid
Vzorec:
C₇H₇BBrClO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09878341 CAS číslo: 957062-90-7 |