Tisk…
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-imidazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59354-1G OR59354-250MG
APOSOR59354-1GEA 0 CZK
APOSOR59354-1G APOSOR59354-250MG
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-imidazole-4-carboxylic acid
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-imidazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878406
CAS číslo: 957063-02-4