4-[(5-Bromopyridin-2-yl)carbonyl]morpholine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Bromo-2-(morpholin-4-ylcarbonyl)pyridine, (5-Bromopyridin-2-yl)(morpholino)methanone, (5-Bromopyridine-2-yl )(morpholino)methanone, (5-Bromopyridin-2-yl)(morpholin-4-yl)methanone
OR59349-1G
OR59349-250MG
APOSOR59349-1GEA
5200
CZK
APOSOR59349-1G
APOSOR59349-250MG
4-[(5-Bromopyridin-2-yl)carbonyl]morpholine
4-[(5-Bromopyridin-2-yl)carbonyl]morpholine
Vzorec:
C₁₀H₁₁BrN₂O₂ MW: 271,111 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09878428 CAS číslo: 957063-06-8 |