Tisk…
4-(2-Aminophenoxy)benzeneboronic acid hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59345-1G OR59345-250MG
APOSOR59345-1GEA 9760 CZK
APOSOR59345-1G APOSOR59345-250MG
4-(2-Aminophenoxy)benzeneboronic acid hydrochloride
4-(2-Aminophenoxy)benzeneboronic acid hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₂BNO₃·ClH
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09878349
CAS číslo: 957063-10-4