Tisk…
2-Ethoxy-5-methoxybenzeneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59337-1G OR59337-250MG OR59337-5G
APOSOR59337-1GEA 3110 CZK
APOSOR59337-1G APOSOR59337-250MG APOSOR59337-5G
2-Ethoxy-5-methoxybenzeneboronic acid 98%
2-Ethoxy-5-methoxybenzeneboronic acid
Vzorec: C₉H₁₃BO₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09878346
CAS číslo: 957065-85-9