Tisk…
5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59335-1G OR59335-5G OR59335-250MG
APOSOR59335-1GEA 4010 CZK
APOSOR59335-1G APOSOR59335-5G APOSOR59335-250MG
5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzoic acid
5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₆BrClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878363
CAS číslo: 95383-17-8