Methyl 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR5931-5G
OR5931-1G
APOSOR5931-5GEA
1160
CZK
APOSOR5931-5G
APOSOR5931-1G
Methyl 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoate 95+%
Methyl 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoate
Vzorec:
C₁₀H₁₁BrO₄ MW: 275.096 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06628784 CAS číslo: 26050-64-6 |