Tisk…
4-[(Dimethylamino)methyl]piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5900-1G OR5900-250MG OR5900-5G
APOSOR5900-1GEA 5430 CZK
APOSOR5900-1G APOSOR5900-250MG APOSOR5900-5G
4-[(Dimethylamino)methyl]piperidine
4-[(Dimethylamino)methyl]piperidine
Vzorec: C₈H₁₈N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05215181
CAS číslo: 138022-00-1