Tisk…

3-(Dimethylamino)piperidine 98+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: N,N-Dimethylpiperidin-3-amine

OR5899-1G OR5899-250MG OR5899-5G OR5899-100MG
APOSOR5899-1GEA 3310 CZK
APOSOR5899-1G APOSOR5899-250MG APOSOR5899-5G APOSOR5899-100MG
3-(Dimethylamino)piperidine 98+%
3-(Dimethylamino)piperidine
Vzorec: C₇H₁₆N₂
MW: 128,215 g/mol
Bod varu: 58 °C (6,75 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06796405
CAS číslo: 50534-49-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR