Tisk…
2,6-Dimethoxy-3-nitropyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5849-1G OR5849-5G OR5849-10G
APOSOR5849-1GEA 1210 CZK
APOSOR5849-1G APOSOR5849-5G APOSOR5849-10G
2,6-Dimethoxy-3-nitropyridine 95+%
2,6-Dimethoxy-3-nitropyridine
Vzorec: C₇H₈N₂O₄
MW: 184,149 g/mol
Bod tání: 87…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00832858
CAS číslo: 18677-41-3