Tisk…
1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]azetidine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5812-1G OR5812-5G
APOSOR5812-1GEA 2120 CZK
APOSOR5812-1G APOSOR5812-5G
1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]azetidine 96%
1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]azetidine
Vzorec: C₉H₁₀BrNO₂S
Bod tání: 118…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363814
CAS číslo: 530081-57-3