Tisk…
5-Acetamido-2-bromopyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5807-1G OR5807-5G
APOSOR5807-1GEA 2480 CZK
APOSOR5807-1G APOSOR5807-5G
5-Acetamido-2-bromopyridine 95%
5-Acetamido-2-bromopyridine
Vzorec: C₇H₇BrN₂O
MW: 215.047 g/mol
Bod tání: 134…140 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07363807
CAS číslo: 29958-19-8