Tisk…
Dimethyl 3,3'-bipyridine-5,5'-dicarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5803-1G OR5803-250MG
APOSOR5803-1GEA 24770 CZK
APOSOR5803-1G APOSOR5803-250MG
Dimethyl 3,3'-bipyridine-5,5'-dicarboxylate 97%
Dimethyl 3,3'-bipyridine-5,5'-dicarboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₂N₂O₄
Bod tání: 226…230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363810
CAS číslo: 128612-43-1