Tisk…
4-Amino-3-hydroxypyridine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Hydroxypyridin-4-amine hydrochloride, 4-Aminopyridin-3-ol hydrochloride
OR5796-250MG OR5796-1G
APOSOR5796-250MGEA 2480 CZK
APOSOR5796-250MG APOSOR5796-1G
4-Amino-3-hydroxypyridine hydrochloride
4-Amino-3-hydroxypyridine hydrochloride
Vzorec: C₅H₆N₂O·ClH
MW: 146,575 g/mol
Bod tání: 222…223 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08729308
CAS číslo: 1206679-69-7