Ethyl 2-sulphamoylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(Ethoxycarbonyl)benzenesulphonamide
OR5787-100G
OR5787-25G
OR5787-5G
APOSOR5787-100GEA
2690
CZK
APOSOR5787-100G
APOSOR5787-25G
APOSOR5787-5G
Ethyl 2-sulphamoylbenzoate
Ethyl 2-sulphamoylbenzoate
Vzorec:
C₉H₁₁NO₄S MW: 229,253 g/mol Bod tání: 83 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00455715 CAS číslo: 59777-72-9 |