Tisk…
4-Bromo-2-nitrophenylhydrazine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5743-1G OR5743-5G OR5743-250MG
APOSOR5743-1GEA 2940 CZK
APOSOR5743-1G APOSOR5743-5G APOSOR5743-250MG
4-Bromo-2-nitrophenylhydrazine 96%
4-Bromo-2-nitrophenylhydrazine
Vzorec: C₆H₆BrN₃O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03788274
CAS číslo: 59488-34-5