Tisk…
1-[(Pyridin-2-yl)methyl]piperidine-3-carboxylic acid dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5683-1G OR5683-250MG
APOSOR5683-1GEA 15710 CZK
APOSOR5683-1G APOSOR5683-250MG
1-[(Pyridin-2-yl)methyl]piperidine-3-carboxylic acid dihydrochloride
1-[(Pyridin-2-yl)methyl]piperidine-3-carboxylic acid dihydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₆N₂O₂·2ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06801257
CAS číslo: 1171204-54-8