Tisk…
2-(Aminomethyl)-1H-indole methanesulphonate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1H-Indol-2-yl)methylamine methanesulphonate, 2-(Aminomethyl)-1H-indole mesylate
OR5660-250MG OR5660-1G
APOSOR5660-250MGEA 10580 CZK
APOSOR5660-250MG APOSOR5660-1G
2-(Aminomethyl)-1H-indole methanesulphonate 95%
2-(Aminomethyl)-1H-indole methanesulphonate
Vzorec: C₉H₁₀N₂·CH₃SO₃H
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03756929
CAS číslo: 1072806-66-6