Tisk…
4-Hydrazino-1-methylpiperidine dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5644-1G OR5644-250MG OR5644-5G
APOSOR5644-1GEA 2980 CZK
APOSOR5644-1G APOSOR5644-250MG APOSOR5644-5G
4-Hydrazino-1-methylpiperidine dihydrochloride
4-Hydrazino-1-methylpiperidine dihydrochloride
Vzorec: C₆H₁₅N₃·2ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059574
CAS číslo: 53242-78-7