Tisk…
Diethyl 1H-imidazole-4,5-dicarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5618-25G OR5618-5G
APOSOR5618-25GEA 10320 CZK
APOSOR5618-25G APOSOR5618-5G
Diethyl 1H-imidazole-4,5-dicarboxylate 97%
Diethyl 1H-imidazole-4,5-dicarboxylate
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₄
Bod tání: 149…157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00723829
CAS číslo: 1080-79-1