Tisk…
(7-Bromobenzofuran-2-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55740-1G OR55740-250MG
APOSOR55740-1GEA 15480 CZK
APOSOR55740-1G APOSOR55740-250MG
(7-Bromobenzofuran-2-yl)methanol
(7-Bromobenzofuran-2-yl)methanol
Vzorec: C₉H₇BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21233818
CAS číslo: 1467056-12-7