Tisk…
(5-Chlorobenzofuran-2-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55739-1G OR55739-250MG
APOSOR55739-1GEA 4770 CZK
APOSOR55739-1G APOSOR55739-250MG
(5-Chlorobenzofuran-2-yl)methanol
(5-Chlorobenzofuran-2-yl)methanol
Vzorec: C₉H₇ClO₂
MW: 182,604 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16877417
CAS číslo: 235082-69-6