Tisk…
6-Chlorobenzofuran
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55738-1G OR55738-250MG
APOSOR55738-1GEA 15480 CZK
APOSOR55738-1G APOSOR55738-250MG
6-Chlorobenzofuran
6-Chlorobenzofuran
Vzorec: C₈H₅ClO
MW: 152,578 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18825837
CAS číslo: 151619-12-4