Tisk…
7-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55737-1G OR55737-250MG
APOSOR55737-1GEA 7440 CZK
APOSOR55737-1G APOSOR55737-250MG
7-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅ClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060515
CAS číslo: 63558-84-9