Tisk…
Ethyl 7-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55736-1G OR55736-250MG
APOSOR55736-1GEA 14880 CZK
APOSOR55736-1G APOSOR55736-250MG
Ethyl 7-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉ClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31745692
CAS číslo: 260273-62-9