Tisk…
2-(Cyclopropylmethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR55735-100MG OR55735-1G OR55735-250MG
APOSOR55735-100MGEA 19010 CZK
APOSOR55735-100MG APOSOR55735-1G APOSOR55735-250MG
2-(Cyclopropylmethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 95%
2-(Cyclopropylmethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₉NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23912286
CAS číslo: 1526717-05-4