3-Iodo-4-methylbenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR55732-1G
OR55732-250MG
APOSOR55732-1GEA
6220
CZK
APOSOR55732-1G
APOSOR55732-250MG
3-Iodo-4-methylbenzaldehyde
3-Iodo-4-methylbenzaldehyde
Vzorec:
C₈H₇IO MW: 246.045 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08703356 CAS číslo: 58586-55-3 |