Tisk…
3-Iodo-4-methylbenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55731-1G OR55731-250MG
APOSOR55731-1GEA 4770 CZK
APOSOR55731-1G APOSOR55731-250MG
3-Iodo-4-methylbenzyl bromide
3-Iodo-4-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrI
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09745120
CAS číslo: 626250-55-3
UN: 3261
ADR: 8,III