Tisk…
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55728-1G OR55728-250MG
APOSOR55728-1GEA 6620 CZK
APOSOR55728-1G APOSOR55728-250MG
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile
Vzorec: C₆H₆BrN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30491859
CAS číslo: 1454852-95-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III