3-Bromo-2,6-dichlorophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR55726-1G
APOSOR55726-1GEA
11870
CZK
APOSOR55726-1G
3-Bromo-2,6-dichlorophenol 97%
3-Bromo-2,6-dichlorophenol
Vzorec:
C₆H₃BrCl₂O MW: 241,897 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17011993 CAS číslo: 116668-74-7 |