Tisk…
Ethyl 7-bromobenzofuran-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55717-1G OR55717-250MG OR55717-5G
APOSOR55717-1GEA 7180 CZK
APOSOR55717-1G APOSOR55717-250MG APOSOR55717-5G
Ethyl 7-bromobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromobenzofuran-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉BrO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699643
CAS číslo: 1033201-65-8