Tisk…
4-Bromo-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55703-1G OR55703-250MG OR55703-5G
APOSOR55703-1GEA 4800 CZK
APOSOR55703-1G APOSOR55703-250MG APOSOR55703-5G
4-Bromo-1-benzofuran-2-carboxylic acid
4-Bromo-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅BrO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22034498
CAS číslo: 1369143-28-1