Tisk…
Ethyl 1-(4-bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55693-1G OR55693-250MG
APOSOR55693-1GEA 3740 CZK
APOSOR55693-1G APOSOR55693-250MG
Ethyl 1-(4-bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Ethyl 1-(4-bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₀BrN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29905003
CAS číslo: 1678521-73-7