1-(4-Bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR55692-1G
OR55692-250MG
APOSOR55692-1GEA
3440
CZK
APOSOR55692-1G
APOSOR55692-250MG
1-(4-Bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
1-(4-Bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₉H₆BrN₃O₂ MW: 268.067 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD29765140 CAS číslo: 1782518-89-1 |