Tisk…
Ethyl 1-phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55689-1G OR55689-250MG
APOSOR55689-1GEA 6290 CZK
APOSOR55689-1G APOSOR55689-250MG
Ethyl 1-phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Ethyl 1-phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₁N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03837854
CAS číslo: 1019-95-0