Tisk…
3-Iodo-2-methylbenzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(Bromomethyl)-2-methyliodobenzene
OR55687-1G OR55687-5G
APOSOR55687-1GEA 2690 CZK
APOSOR55687-1G APOSOR55687-5G
3-Iodo-2-methylbenzyl bromide 95%
3-Iodo-2-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrI
MW: 310.958 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18397827
CAS číslo: 950577-16-9
UN: 3261
ADR: 8 III