Tisk…
5-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55685-1G OR55685-250MG
APOSOR55685-1GEA 12200 CZK
APOSOR55685-1G APOSOR55685-250MG
5-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde 99%
5-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₄ClNOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18838815
CAS číslo: 65977-56-2