Ethyl 3-amino-6-bromobenzofuran-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR55680-1G
OR55680-250MG
APOSOR55680-1GEA
1820
CZK
APOSOR55680-1G
APOSOR55680-250MG
Ethyl 3-amino-6-bromobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-6-bromobenzofuran-2-carboxylate
Vzorec:
C₁₁H₁₀BrNO₃ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD21609331 CAS číslo: 887250-14-8 |