Tisk…
2,6-Dibromo-N-methylbenzene-1-sulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55678-1G OR55678-250MG
APOSOR55678-1GEA 4770 CZK
APOSOR55678-1G APOSOR55678-250MG
2,6-Dibromo-N-methylbenzene-1-sulphonamide
2,6-Dibromo-N-methylbenzene-1-sulphonamide
Vzorec: C₇H₇Br₂NO₂S
MW: 329,009 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30329437
CAS číslo: 1864153-96-7