Tisk…
2,6-Dibromobenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55677-1G OR55677-250MG
APOSOR55677-1GEA 4770 CZK
APOSOR55677-1G APOSOR55677-250MG
2,6-Dibromobenzenesulphonamide
2,6-Dibromobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₅Br₂NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28783260
CAS číslo: 1700401-95-1