Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-methoxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR55676-1G
OR55676-250MG
APOSOR55676-1GEA
13660
CZK
APOSOR55676-1G
APOSOR55676-250MG
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-methoxybenzoate
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-methoxybenzoate
Vzorec:
C₉H₉ClO₅S MW: 264,683 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD27959393 CAS číslo: 162141-56-2 UN: 3261 ADR: 8,III |