Tisk…
4,6-Dibromo-2-chloroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55675-1G OR55675-500MG
APOSOR55675-1GEA 10150 CZK
APOSOR55675-1G APOSOR55675-500MG
4,6-Dibromo-2-chloroanisole
4,6-Dibromo-2-chloroanisole
Vzorec: C₇H₅Br₂ClO
MW: 300,375 g/mol
Bod varu: 269…272 °C
Bod tání: 75…76 °C
Hustota: 2,213 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22543700
CAS číslo: 174913-39-4